missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TLR7 Antibody Pack, Novus Biologicals™
Antibody Pack
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-31097
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
TLR7 antibody pack antibody specifically detects TLR7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| TLR7 | |
| Polyclonal | |
| toll-like receptor 7 | |
| 5 Vials | |
| Cytokine Research, Epigenetics, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors, Virology Bacteria and Parasites | |
| 51284 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| See individual datasheets. | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto