Learn More
Brady™ TLS2200™ Portable Printer Accessories
Codice prodotto. p-4908405
Click to view available options
Include:
5 schede per pulizia
Battery Charger
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10009891
Marca: Brady™ 018556
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'uso con la stampante portatile Brady TLS2200 (n. di cat. 19150079)
  • Printer cleaning kits provide an easy solution for keeping your printer in top condition, For use in cleaning the TLS 2200™ and BMP™61 Label Printers, includes printer cleaning cards and swabs
  • Printer Battery - can be run while battery is charging
  • AC Adaptor - for use with BMP™71, TLS 2200™ and HandiMark™ Label Printers, power supply formatted for North America
Certifications
FCC Class A approved.
Specifica
Product Type Printer Kit
Colore Black
Tipo di display None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stampante a trasferimento termico portatile TLS 2200™
Materiale Plastic
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.94 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Altezza (sistema metrico) 1.52 cm
Sterilità Non-sterile
Descrizione Printer Cleaning Kit for M610, M611, TLS220
Include 5 schede per pulizia
Peso (sistema imperiale) 2.96 once
Peso (sistema metrico) 0.83 kg
Certificazione/Conformità RoHS
Quantità 5 Pk.