Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB QUICK, for ELISA, Liquid Substrate
Codice prodotto. p-3541225 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità substrato:
50mL
100mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
Codice prodotto. 10748352
Marca: Thermo Scientific Chemicals 328051000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Colore Clear
Forma Liquid
Quantità 100mL
Tipo di substrato TMB Substrate
Imballaggio Glass Bottle
Quantità substrato 100mL