missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
265.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | TMC2 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18697417
|
Novus Biologicals
NBP3-05863-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18634069
|
Novus Biologicals
NBP3-05863-50ul |
50 μg |
265.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TMC2 Polyclonal antibody specifically detects TMC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| TMC2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| C20orf145, dJ686C3.3, transmembrane channel-like 2, transmembrane channel-like protein 2, Transmembrane cochlear-expressed protein 2, transmembrane, cochlear expressed, 2 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMC2 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH7.0 | |
| 117532 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto