Learn More
Novus Biologicals™ TMEM9 Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18391903
Click to view available options
:
100 μg
Codice prodotto. 18391903
Marca: Novus Biologicals™ NBP317633PEP
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 252839
Peso molecolare M.W. Theoretical: 23 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene Dermal papilla-derived protein 4, DERP4, TMEM9A, transmembrane protein 9
Simbolo del gene TMEM9
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine TMEM9