missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNFAIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 15320-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene was identified as a gene whose expression can be induced by the tumor necrosis factor alpha (TNF) in umbilical vein endothelial cells. Studies of a similar gene in mouse suggest that the expression of this gene is developmentally regulated in a tissue-specific manner.Specifica
| TNFAIP1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TNFAIP1 | |
| B12, B61, BACURD2, EDP1, hBACURD2, Protein B12, TNFAIP1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 21927, 287543, 7126 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| 0.22 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q13829, Q7TNY1 | |
| Tnfaip1 | |
| TNFAIP1 Fusion Protein Ag0220 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto