Learn More
TNT buffer soln., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15473359
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
1L
2L
Codice prodotto. 15473359
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60622.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico TNT buffer soln.
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Sinonimo TRIS NaCl Tween 20 buffer soln.