missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ TOB2 Recombinant Protein

Codice prodotto. 16125672
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16125672

Marca: Abnova™ H00010766P01.25ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Specifica

Numero di accesso AAH38957
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 10766
Peso molecolare 63.58
Nome TOB2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 25 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MQLEIKVALNFIISYLYNKLPRRRADLFGEELERLLKKKYEGHWYPEKPLKGSGFRCVHIGEMVDPVVELAAKRSGLAVEDVRANVPEELSVWIDPFEVSYQIGEKGAVKVLYLDDSEGCGAPELDKEIKSSFNPDAQVFVPIGSQDSSLSNSPSPSFGQSPSPTFIPRSAQPITFTTASFAATKFGSTKMKKGGGAASGGGVASSGAGGQQPPQQPRMARSPTNSLLKHKSLSLSMHSLNFITANPAPQSQLSPNAKEFVYNGGGSPSLFFDAADGQGSGTPGPFGGSGAGTCNSSSFDMAQVFGGGANSLFLEKTPFVEGLSYNLNTMQYPSQQFQPVVLAN
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene TOB4/TOBL/TROB2
Nome comune TOB2
Simbolo del gene TOB2
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato