Learn More
Tobramycin, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16478306
Marca: Medchem Express HYB0441
MedChemExpress Tobramycin (Nebramycin Factor 6) is a parenterally administered, broad spectrum aminoglycoside antibiotic that is widely used in the treatment of moderate to severe bacterial infections due to sensitive organisms.
Tobramycin (Nebramycin Factor 6) is a parenterally administered, broad spectrum aminoglycoside antibiotic that is widely used in the treatment of moderate to severe bacterial infections due to sensitive organisms.
Specifica
Materiale o nome chimico Tobramycin
CAS 32986-56-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H37N5O9
Quantità 100 mg
Sinonimo Nebramycin Factor 6 Deoxykanamycin B
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (213.90 mM) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H](C[C@@H]2O)N)([H])O[C@@H]2CN)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO
Molecular Weight (g/mol) 467.51
Peso formulazione 467.51
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.