Learn More
Toceranib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493818
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16493818
Marca: Medchem Express HY10330
MedChemExpress Toceranib phosphate (SU11654 phosphate) is an orally active receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor, and it potently inhibits PDGFR, VEGFR, and Kit with Kis of 5 and 6 nM for PDGFRβ and Flk-1/KDR, respectively. Toceranib phosphate (SU11654 phosphate) has antitumor and antiangiogenic activity, and used in the treatment of canine mast cell tumors.
Toceranib phosphate (SU11654 phosphate) is an orally active receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor, and it potently inhibits PDGFR, VEGFR, and Kit with Kis of 5 and 6 nM for PDGFRβ and Flk-1/KDR, respectively. Toceranib phosphate (SU11654 phosphate) has antitumor and antiangiogenic activity, and used in the treatment of canine mast cell tumors.
Specifica
Materiale o nome chimico Toceranib
CAS 356068-94-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25FN4O2
Quantità 10 mg
Sinonimo SU11654 PHA 291639E
Informazioni di solubilità DMSO : 2.5 mg/mL (6.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NCCN1CCCC1)C2=C(NC(/C=C3C(NC4=C\3C=C(C=C4)F)=O)=C2C)C
Molecular Weight (g/mol) 396.46
Peso formulazione 396.46
Percent Purity 96.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.