Learn More
MedChemExpress Tocilizumab
MedChemExpress Tocilizumab (Anti-Human IL6R, Humanized Antibody) is an anti-human interleukin-6 receptor (IL-6R) neutralizing antibody, prevents binding of IL-6 to the IL-6R, thereby inhibiting both classic and trans-signaling. Tocilizumab (Anti-Human IL6R, Humanized Antibody) can be used for the treatment of rheumatoid arthritis. Tocilizumab is remarkablely effective for the study of severe COVID-19 (coronavirus disease).
Marca: MedChemExpress HY-P9917
Specifica
| Interleukin Related | |
| Human | |
| Inhibitory Antibodies | |
| 375823-41-9 |
| 5 mg | |
| Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. | |
| Shipping with dry ice | |
| 98.0% |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.