Learn More
Tocofersolan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
Codice prodotto. 16411048
Marca: Medchem Express HYB0717
MedChemExpress Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Specifica
Materiale o nome chimico Tocofersolan
CAS 9002-96-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C35H58O6
Quantità 5 g
Sinonimo TPGS D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate Vitamin E-TPGS
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (33.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)O2)C2=C(C)C(C)=C1OC(CCC(OCCO)=O)=O.[n]
Molecular Weight (g/mol) 1513.0
Peso formulazione 1513.0
Percent Purity 96.0%
Grado Research
Forma fisica Oil
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.