Learn More
Tocris Bioscience™ Angiotensin II
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Packungsgröße:
5mg
Beschreibung
Angiotensin II is a endogenous potent vasoconstrictor peptide; endogenous substrate for ACE2. Stimulates the synthesis and release of aldosterone.
Spezifikation
Spezifikation
| Purezza | 0.95 |
| Content And Storage | Store at -20°C |
| Peso molecolare | M.W. (Observed): 1046.2 |
| Quantità | 5 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur