Learn More
Tocris Bioscience™ Neurokinin B (human, porcine)
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
Neurokinin B (human, porcine) is an endogenous tachykinin agonist peptide that shows preference for the NK3 receptor (EC50 = 1 nM).
Specifica
Specifica
| Purezza | 95% |
| Content And Storage | Store at -20°C |
| Quantità | 1 mg |