missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Senktide
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18757716
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18757716

Marca: Tocris Bioscience™ 1068/500U

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Tachykinin NK3 agonist

Senktide is a NK3 tachykinin receptor agonist. Causes direct excitation of dopamine neurons; enhances dopaminergic function. Induces locomotor activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Purezza 95%
Content And Storage Store at -20°C
Quantità 500 μg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato