Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tofacitinib citrate
Codice prodotto. 17261242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17261242
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466530010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 540737-29-9 | C22H28N6O8, C16H20N6O·C6H8O7 | 504.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540737-29-9
Formula molecolare C22H28N6O8
Specifica
Materiale o nome chimico Tofacitinib citrate
Quantità 1 g
Solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in dmso
Punto di fusione 198.0°C to 202.0°C
Peso formulazione 504.49
InChI Key SYIKUFDOYJFGBQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC1CCN(CC1N(C)C1=C2C=CNC2=NC=N1)C(=O)CC#N
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; 3-{4-methyl-3-[methyl({7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl})amino]piperidin-1-yl}-3-oxopropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 504.50