Learn More
Tolperisone hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16434557
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16434557
Marca: Medchem Express HYB1139
MedChemExpress Tolperisone hydrochloride is a centrally acting muscle relaxant, is indicated for use in the treatment of pathologically increased tone of the cross-striated muscle caused by neurological diseases (damage of the pyramidal tract, multiple sclerosis, myelopathy, encephalomyelitis) and of spastic paralysis and other encephalopathies manifested with muscular dystonia.
Tolperisone hydrochloride is a centrally acting muscle relaxant, is indicated for use in the treatment of pathologically increased tone of the cross-striated muscle caused by neurological diseases (damage of the pyramidal tract, multiple sclerosis, myelopathy, encephalomyelitis) and of spastic paralysis and other encephalopathies manifested with muscular dystonia.
Specifica
Materiale o nome chimico Tolperisone hydrochloride
CAS 3644-61-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H24ClNO
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (354.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 100 mg/mL (354.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C)C=C1)C(C)CN2CCCCC2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 281.82
Peso formulazione 281.82
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.