Learn More
Toltrazuril, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402079
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 16402079
Marca: Medchem Express HYB0175
MedChemExpress Toltrazuril (BAY-i 9142) is an antiprotozoal agent that acts upon Coccidia parasites.
Toltrazuril (BAY-i 9142) is an antiprotozoal agent that acts upon Coccidia parasites.
Specifica
Materiale o nome chimico Toltrazuril
Forma fisica Solid
CAS 69004-03-1
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H14F3N3O4S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo BAY-i 9142
Informazioni di solubilità DMSO : 130 mg/mL (305.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=CC=C(OC2=CC=C(SC(F)(F)F)C=C2)C(C)=C1)C(N3)=O)N(C)C3=O
Molecular Weight (g/mol) 425.38
Peso formulazione 425.38
Percent Purity 98.65%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.