Learn More
Toluene, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15698440
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
4L
pezzi 4
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15698440
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 6767564L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
ACS Reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -140°C
Aspetto Clear liquid
Densità 0.865g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 106°C (1013 hPa)
Quantità 4 L
Limite di esplosione 0.07
Punto di combustione 997°C
Imballaggio Aluminum Bottle
Formula lineare C6H5CH3
Pressione del vapore 3.46 (Air= 1.0)
Numero UN UN1294
Beilstein 635760
Peso formulazione 92.14g/mol
Percent Purity ≥99.5%