Learn More
Toluene, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15613670
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15613670
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 3205521L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
ACS Reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione -93°C (literature)
Nota nome ACS Reagent, ≥99.5%
CAS 108-88-3
CAS max % 100.0000%
Densità 0.865 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 110.6°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 4°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H8
Formula lineare C6H5CH3
Numero MDL MFCD00008512
Numero UN UN1294
Beilstein 635760
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name toluene
Molecular Weight (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Peso formulazione 92.14
Percent Purity >99.5%
Grado Reagente ACS