Learn More
Toluene, anhydrous, 99.8%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Descrizione
Toluene is widely used as an organic solvent in various industries like paints, pharmaceuticals, dyes, agrochemicals and polymers. It is used as an additive in gasoline and improves octane ratings, as a fullerene indicator, in paint thinners and silicone sealants, as a coolant in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops and as a fuel for both two-stroke and four-stroke engines. It is also used as a raw material in the production of benzene, benzaldehyde, benzoic acid, toluene diisocyanate, benzyl-tert-butyl peroxide, xylene and many other chemical products. It plays an important role in biochemistry experiments to break open red blood cells in order to extract haemoglobin as well as used in the removal of cocaine from coca leaves to make coca-cola syrup. Further, it used as a standard material for chromatography and as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Toluene, anhydrous |
| Punto di fusione | °C to 93°C |
| Densità | 0.867 g/mL |
| Punti di ebollizione | 111°C |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 4°C (40°F) |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.4967 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.8% |
| Beilstein | 635760 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Toluene, anhydrous
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: Toluene