Learn More
Toluene, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, Honeywell™
Codice prodotto. 15686120
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15686120
Marca: Honeywell-Chromasolv 6505791L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
CAS 108-88-3
Densità 0.865g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.07
Punto d'infiammabilità 4°C (39.2°F)
Punto di combustione 997°F
Formula molecolare C7H8
Formula lineare C6H5CH3
Numero MDL MFCD00008512
Pressione del vapore 26 mmHg (25°C), 22 mmHg (20°C)
Numero UN UN1294
Beilstein 635760
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name toluene
Molecular Weight (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Peso formulazione 92.14g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ Plus
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: toluene