missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluene, Extra Pure, SLR, Low In Sulfur, Fisher Chemical™

Codice prodotto. p-7073618 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.

Codice prodotto. 10244020

Marca: Fisher Chemical T/2250/17

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.

Identificatori chimici

CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1

Specifica

Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 111°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 29mbar at 20°C
Viscosità 0.6 mPaS at 20°C
Peso formulazione 92.14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Toluene
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato