Learn More
Toluene, PHOTREX™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588614 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15588614
Marca: Avantor J.T.Baker 945601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High purity solvents characterized for use in UV, visible and IR spectrophotometry
    For Spectrophotometry and Liquid Scintillation Counting
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
CAS 108-88-3
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 4.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.86kg
Formula molecolare C7H8
Numero MDL MFCD00008512
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name toluene
Molecular Weight (g/mol) 92.14
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
Peso formulazione 92.14
Grado PHOTREX™ Reagent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.