Learn More
Toluene, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Toluene |
| Punto di fusione | -93°C |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Aspetto | Colorless liquid |
| Densità | 0.865g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 110°C to 111°C |
| Quantità | 4 x 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.07 |
| Punto d'infiammabilità | 4°C (39.2°F) |
| Punto di combustione | 997°F |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Toluene
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.