Learn More
Toluene, Semiconductor Grade, 99% min
Codice prodotto. 11430500
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11430500
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 019399.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Acidity 0.2meq/g, Evaporation residue 2ppm, H2O 0.03%, Substances darkened by H2SO4 P.T., Sulfur compounds (as S) 0.003%, Cl 2ppm, PO4 0.5ppm | CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol
Toluene is used as a solvent in various chemical industries. It is used in the production of various petrochemicals like paint, explosives, urethane foam and phenol formaldehyde used for electrical switches. It is used as a thinner in the paint industry, as a fuel additive to increase octane ratings and as a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-88-3
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00008512
InChI Key YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC Name toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Toluene
Punto di fusione °C to 93°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.867
Punti di ebollizione 111°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 4°C (40°F)
Punto di combustione 535°C (995°F)
Odore Aromatic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4967
Intervallo percentuale saggio 99% min.
Pressione del vapore 29 hPa (22mm Hg) at 20°C
Beilstein 635760
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Peso formulazione 92.14
Grado Semiconductor