missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TOM20 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D6F5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | TOM20 |
|---|---|
| Clone | 1D6F5 |
| Concentrazione | 536 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16868965
|
Proteintech
66777-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16858965
|
Proteintech
66777-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The TOM20 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TOM20. This antibody recognizes human antigen. The TOM20 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| TOM20 | |
| 536 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 9804 | |
| Primary |
| 1D6F5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG2b |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto