Learn More
Tonalide, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 21145-77-7 |
| Densità | 0.960 g/cm3 |
| Punto d'infiammabilità | 100°C |
| Forma fisica | Solid |
| Punti di ebollizione | 326°C |
| Industry Type | Flavors and Fragrances |
| Quantità | 100 mg |
| Grado | Analytical Standard |