Learn More
Bochem™ Tongs for Dishes
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For round bottom dishes approximately 100 to 250 mm diameter
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tongs for Dishes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Grasping Round Bottom Dishes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |