Learn More
Kartell™ Tongue Depressors
Product Code. 10284471
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
Unit Size:
pezzi 25
Product Code. 10284471
Brand: Kartell™ 0029300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Attain high mechanical resistance. Kartell™ Tongue Depressors are perfect for reaching high mechanical resistance.
  • High resistance
  • Autoclavable
  • 90° angle
Specifications
Materiale PMMA(Plexiglas)
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm