missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tool Steel, AISI M35, T11335, ARMI∣MBH
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Tool Steel, AISI M35, T11335, Ø38x19mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron/Oxygen/Titanium/Tin/Arsenic/Nitrogen/Niobium/Phosphorus/Aluminium/Copper/Carbon/Nickel/Manganese/Silicon/Vanadium/Chromium/Molybdenum/Cobalt/Tungsten/Bismuth/Selenium/Zinc/Antimony/Tantalum/Calcium/Magnesium/Lead/Zirconium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0011 %/Oxygen 0.0021 %/Titanium 0.0032 %/Tin 0.008 %/Arsenic 0.013 %/Nitrogen 0.014 %/Niobium 0.015 %/Phosphorus 0.021 %/Aluminium 0.023 %/Copper 0.091 %/Carbon 0.093 %/Nickel 0.204 %/Manganese 0.33 %/Silicon 0.36 %/Vanadium 1.76 %/Chromium 4.22 %/Molybdenum 4.79 %/Cobalt 4.9 %/Tungsten 6.01 %/Bismuth (<0.0001) %/Selenium (<0.0001) %/Zinc (<0.001) %/Antimony (<0.0011) %/Tantalum (<0.0020) %/Calcium (<0.003) %/Magnesium (<0.003) %/Lead (<0.007) %/Zirconium (0.003) % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto