Learn More
BINDER™ Foro di accesso con tappo in silicone
Codice prodotto. p-7139510 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BINDER Chambers Series BD
Dispositivi BINDER Series KT
Diametro (sistema metrico):
10 mm
50mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15724942
Marca: BINDER™ 80121161
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Foro di accesso con tappo in silicone - 10 mm, in alto
  • For use on top
  • Includes silicone plug
  • For use with a wide range of BINDER™ incubators and chambers
Specifica
Descrizione Foro di accesso con tappo in silicone - 50 mm, in alto
Tipo Access Port
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER Series KT
Include Silicone Plug
Porte Top Position
Diametro (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema metrico) 50mm