Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette per uso generico
Codice prodotto. 10182742 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.5 a 10/20μl
Da 0.5 a 20 μl
Da 1 a 200 μl
Da 5 a 300 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Giallo
Trasparente
Lunghezza (sistema metrico):
34.1mm
34.1 mm
4.57 cm
45.7 mm
5.08 cm
55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 10182742
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eliminate sample contamination and prevent sample loss. . Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips provide precision pipetting with conical tip and secure fit.
  • Optimized cone geometry for a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Sterile packs available (beta irradiation)
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 to 10 μL
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 34.1mm
Certificazione/Conformità ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600
Metodo di sterilizzazione Autoclave
Formato In rack
Stile punta Universal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line Top-Line
Materiale Virgin Polypropylene
Graduazioni Standard volumes