Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette per uso generico
Codice prodotto. 10509862 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.5 a 10/20μl
Da 0.5 a 20 μl
Da 1 a 200 μl
Da 5 a 300 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Giallo
Trasparente
Lunghezza (sistema metrico):
34.1mm
34.1 mm
4.57 cm
45.7 mm
5.08 cm
55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 10509862
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eliminate sample contamination and prevent sample loss. . Fisherbrand™ Top-Line Pipette Tips provide precision pipetting with conical tip and secure fit.
  • Optimized cone geometry for a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Sterile packs available (beta irradiation)
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 5 a 300 μl
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Certificazione/Conformità Standard ISO 8655, Direttiva EU 98/79/EG, codice autorità competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 e DIN EN 556, Direttiva EU 2002/95/CE, standard ISO 14000 e standard ISO 14001, standard ISO 10993, standard DIN 12600
Metodo di sterilizzazione Autoclave
Formato BUlk
Stile punta Puntale per pipette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato
Product Line Top-Line
Materiale Polipropilene vergine
Graduazioni Volumi standard