Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette per uso generico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.5 a 10/20μl
Da 0.5 a 20 μl
Da 1 a 200 μl
Da 5 a 300 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sì
Colore:
Giallo
Trasparente
Lunghezza (sistema metrico):
34.1mm
34.1 mm
4.57 cm
45.7 mm
5.08 cm
55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Descrizione
- Optimized cone geometry for a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
- Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Sterile packs available (beta irradiation)
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 20 μl |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Sì |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45.7 mm |
| Certificazione/Conformità | Standard ISO 8655, Direttiva EU 98/79/EG, codice autorità competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 e DIN EN 556, Direttiva EU 2002/95/CE, standard ISO 14000 e standard ISO 14001, standard ISO 10993, standard DIN 12600 |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Puntale per pipette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Vedi altri risultati |