Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose PROMO
Codice prodotto. 15659484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Codice prodotto. 15659484
Marca: Thermo Scientific™ R0492RMD123
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TopVision Agarose is highly purified agarose suitable for analytical and preparative electrophoresis of nucleic acids.
Thermo Scientific TopVision Agarose provides optimal concentration between 0.7 to 2% in all typical buffer systems. It is a highly purified agarose with very low EEO values certified by strict quality control test procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Agarose Gel