Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Low Melting Point Agarose PROMO
Codice prodotto. 15689484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Codice prodotto. 15689484
Marca: Thermo Scientific™ R0801RMD123
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Perform in-gel enzymatic process experiments and nucleic acid recovery after electrophoresis with Thermo Scientific™ TopVision™ Low Melting Point Agarose.
Highlights
  • Optimal concentration between 0.7-2% in all typical buffer systems
  • GQ (Genetic Quality) certified, which ensures that nucleic acids recovered from preparative gels can be used for downstream applications (enzymatic reactions etc.)
  • Low DNA/RNA binding
  • Excellent gel transparency
  • DNase and RNase free
  • Suitable for RNA analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Agarose Gel