Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork Cellulose Polypropylene Polyester Cleaning Cloth
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Lunghezza (sistema metrico) | 152 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Materiale | Cellulose, Polypropylene, Polyester |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, ISO 14001 and EMAS |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Dimensioni (L x P) | 152 m x 320 mm |
| Formato | Rotolo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tork Accessory Bin Liner Holder, Tork Floor Stand, Tork Performance Floor Stand Mobile White, Tork Wall Stand |
| Vedi altri risultati |