Learn More
Tork Tork SmartOne™ Mini Double Dispenser Carta igienica
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Design robusto con serratura per proteggere i rotoli e ridurre i furti negli ambienti più difficili
- Entrambi i rotoli possono essere utilizzati fino alla fine in modo da ridurre gli sprechi
- Sistema di erogazione singola con consumi ridotti fino al 40%
- Alta capacità per una manutenzione ridotta e un rischio minore di esaurimento della carta
Specifica
Specifica
| Product Type | Toilet Paper Dispenser |
| Colore | Black |
| Alternate Part Number | 7322540803938 |
| Capacità | Bathroom Tissue |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 2 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Mini Twin |