Learn More
Tosylmethyl isocyanide, 98%
Codice prodotto. 10093253 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10093253
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 36635-61-7 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36635-61-7
Formula molecolare C9H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 195.24
Numero MDL MFCD00000005
InChI Key CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene
PubChem CID 161915
IUPAC Name 1-(isocyanomethylsulfonyl)-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tosylmethyl isocyanide
Punto di fusione 111.0°C to 113.0°C
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4SO2CH2NC
Quantità 100 g
Fieser 04,514; 05,684; 06,600; 07,377; 08,493; 10,409; 11,539; 12,511; 13,313; 17,20
Indice di Merck 15, 9715
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 195.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tosylmethyl isocyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .