Learn More
Total Acid Number Standard, ASTM D664 (nominal value: 0.10 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16010430
Click to view available options
Quantità:
3 x 125 g
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 16010430
Marca: Paragon Scientific TAN001/3
Specifically manufactured for the verification of analytical instruments used to determine acid number by potentiometric titration. Each standard is certified in strict accordance with international test method protocols, ASTM D664 / IP 177.
  • Acid Number (TAN) tested and certified in accordance with ASTM D664 / IP 177
  • Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
  • Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • Typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants
  • Supplied as single volume packs or as triple packs
  • Supplied in tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity
  • Manufactured in the United Kingdom
  • 24 month shelf life
Specifica
Quantità 3 x 125 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • total acid number standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: zinc bis [O,O bis(2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate), 2,6-di-tert-butylphenol,triphenyl phosphate
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.