Learn More
Total Acid Number Standard, ASTM D664 (nominal value: 0.49 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16030430
Click to view available options
Quantità:
3 x 125 g
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 16030430
Marca: Paragon Scientific TAN005/3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifically manufactured for the verification of analytical instruments used to determine acid number by potentiometric titration. Each standard is certified in strict accordance with international test method protocols, ASTM D664 / IP 177.
  • Acid Number (TAN) tested and certified in accordance with ASTM D664 / IP 177
  • Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
  • Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • Typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants
  • Supplied as single volume packs or as triple packs
  • Supplied in tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity
  • Manufactured in the United Kingdom
  • 24 month shelf life
Specifica
Quantità 3 x 125 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • total acid number standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: zinc bis [O,O bis(2-ethylhexyl)] bis (dithiophosphate), 2,6-di-tert-butylphenol,triphenyl phosphate
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.