Learn More
Total Acid Number Standards, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 11985134
Click to view available options
Quantità:
50 g
125 g
3 x 50 g
Concentrazione:
0.10 mg KOH/g
0.49 mg KOH/g
0.99 mg KOH/g
1.54 mg KOH/g
2.02 mg KOH/g
2.48 mg KOH/g
2.93 mg KOH/g
4.57 mg KOH/g
Dimensione della confezione:
125g
50g
pezzi 3
Codice prodotto. 11985134
Marca: Paragon Scientific TAN001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Paragon Scientific’s ISO 17025 & ISO 17034 Acid Number (AN) Standards are specifically manufactured for the verification of analytical instruments used to determine acid number by potentiometric titration.
Each standard is certified in strict accordance with international test method protocols, ASTM D664 / IP 177. Manufacture and certification is carried out in strict accordance with Paragon Scientific’s dual UKAS accreditations to ISO 17025 & ISO 17034. This dual accreditation allows us to ensure the highest level of accreditation guarantee and provides the most credible certified data available worldwide.
  • Acid Number (TAN) tested and certified in accordance with ASTM D664 / IP 177
  • Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
  • Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • Typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants
  • Supplied as single volume packs or as triple packs
  • Supplied in tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity
  • Manufactured in the United Kingdom
  • 24 month shelf life
Specifica
Concentrazione 0.10 mg KOH/g
Quantità 125 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TAN001
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Nominal values quoted