Learn More
Fisherbrand™ Termometro per bassa temperatura per immersione totale
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –80 a 30 °C
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Descrizione
White-backed total immersion thermometer with non-roll fitting
- Overall length 300 mm
- Diameter 7 mm
Specifica
Specifica
| Diametro sonda (sistema metrico) | 7 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Tipo di immersione | Totale |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Spirit |
| Product Type | Termometro a bassa temperatura |
| Temperatura max (sistema metrico) | 30°C |
| Min. Temperature (Metric) | -80°C |
| Temperature Range (Metric) | Da –80 a 30 °C |