Learn More
R&D Systems™ Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Pk. (6 Plates)
1 Plate
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 96
Descrizione
The Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human, mouse, rat, porcine, canine MMP-2 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.50 to 32 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.082 ng/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum |
| Specificità | Recombinant MMP-2 and natural Human, Mouse, Rat, Porcine, and Canine active, pro-, and TIMP complexed MMP-2. |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Canine, Human, Mouse, Porcine, Rat |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |