Learn More
WTW™ Kit di analisi per azoto totale
Click to view available options
Range:
0.5 to 15 mg/L
0.5 to 15 mg/L N Total
0.5 to 25 mg/L
10 to 150 mg/L
5 to 150 mg/L
Dimensione della confezione:
0.15kg
0.25kg
Pezzo
pezzi 50
Descrizione
- Variety of instrumentation for testing nitrogen in water
- For waste water, drinking water, surface water
- Nitrospectral Method
- Photometric Test Methods
- CombiCheck Total Nitrogen NTotal cell test kit
- Safe determinations of COD and NTotal in water
Specifica
Specifica
| Analiti | DMP |
| Da utilizzare con (applicazione) | For waste water, drinking water, surface water |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex photometers |
| Include | Certificates |
| N. di test | 9 |
| Range | 0.5 to 15 mg/L |
| Sufficiente per | 25 Tests |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | CombiCheck Total Nitrogen NTotal cell test kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nges 00613 .
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, phosphoric acid