Learn More
WTW™ Kit di analisi per azoto totale
Codice prodotto. 11754725
Click to view available options
Range:
0.5 to 15 mg/L
0.5 to 15 mg/L N Total
0.5 to 25 mg/L
10 to 150 mg/L
5 to 150 mg/L
Dimensione della confezione:
0.15kg
0.25kg
Pezzo
pezzi 50
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11754725
Marca: WTW™ 250494
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Obtain precision results using the CombiCheck Total Nitrogen NTotal cell ready-made test kit for the determination of total nitrogen in waste water, drinking water, and surface water.
  • Variety of instrumentation for testing nitrogen in water
  • For waste water, drinking water, surface water
  • Nitrospectral Method
  • Photometric Test Methods
  • CombiCheck Total Nitrogen NTotal cell test kit
  • Safe determinations of COD and NTotal in water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Analiti Chromosulfuric acid oxidation
Da utilizzare con (applicazione) For waste water, drinking water, surface water
Da utilizzare con (apparecchiatura) For PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers
Include Certificates
N. di test 48
Range 10 to 150 mg/L
Sufficiente per 25 Tests
Metodo test Photometric
Tipo CombiCheck COD Chemical oxygen demand O2 cell test kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, phosphoric acid; Potassium persulfate, Potassium carbonate; sodium hydroxide; 2-Prop