Learn More
Ansell™ Guanti in lattice di gomma naturale TouchNTuff™ serie 69-210
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Sicurezza e comfort combinati per una manipolazione delicata.
- Ambidestri, lo stesso guanto si può indossare su entrambe le mani
- Pratici ed economici - possibilità di tenere stock minimi
- Flessibili e confortevoli da indossare - più freschi del vinile, con flessibilità delle dita e presa superiori
- Disponibilità sia di versioni talcate (69-210) che non talcate (69-318)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 e EN 374:2003 |
| Colore | Naturale |
| Latex Free | No |
| Materiale | Lattice di gomma naturale |
| Powdered | Talcati |
| Product Type | Guanti in lattice di gomma naturale |
| Size | Medium |
| Sterilità | Non sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 0.10 mm |
| Tipo di imballaggio | 100 guanti a scatola, 10 scatole a collo/confezione |
| Vedi altri risultati |