Learn More
Ansell™ Guanti in lattice di gomma naturale TouchNTuff™ serie 69-210
Codice prodotto. p-8477005
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15376957
Marca: Ansell™ 69210070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Talcati per essere indossati più comodamente e per assorbire l'umidità. I guanti in lattice di gomma naturale Ansell Edmont™ TouchNTuff™ serie 69-210 offrono un'eccellente sensibilità tattile per attività delicate
  • Combined safety and comfort for delicate handling.
  • Ambidextrous, same glove fits both hands
  • Convenient and economical - stocks can be kept to a minimum
  • Flexible and comfortable to wear - cooler than vinyl, with superior finger flexibility and grip
  • Available in both powdered (69-210) and powder-free (69-318) versions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Naturale
Latex Free No
Materiale Lattice di gomma
Powdered Talcati
Size Small
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Quantità 100/scatola
Serie Da 69 a 210