Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 Gloves
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7160710
Click to view available options
Size:
6
6.5
7.5
8
8.5
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 15945021
Marca: Ansell™ 73300060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ansell™ TouchNTuff™ 73-300 is a thin Neoprene glove that offers added tactile sensitivity and provides chemical splash resistance against a broad range of chemicals.
  • Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Cleanroom Environments
  • Thin design for superior tactile sensitivity
  • Broad chemical splash resistance
  • Prevents Type I and Type IV allergies
  • Cuff style is beaded with Surefit™ Technology
  • Freeedom from holes 0.65 AQL
  • Extended cuff
  • Double glove recommended
  • Internal glove surface is coated
  • Anatomic with curved fingers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Marked CE0493
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Descrizione Smooth external glove surface
Applicazioni Laboratory
Colore Cream
Latex Free No
Materiale Neoprene
Product Type Disposable Gloves
Size 6
Spessore (sistema imperiale) 0.15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLT
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Con bordino
Grip Design Smooth
Rivestimento interno Unlined
Tipo di imballaggio Polybag
Quantità 20 pairs
Lunghezza polso (sistema imperiale) 11.6 in.
Lunghezza polso (sistema metrico) 295 mm